Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable
Código de producto. 11745449 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Estilo de punta:
Afilada ultrafina
Angular
Curvados
Fina larga
Recto
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
11745449 12,7 cm Recto cada uno
11749909 10,8 cm Curvados cada uno
11705499 10,8 cm Angular cada uno
11735449 10,8 cm Afilada ultrafina 1 PCS
11755449 14,0 cm Fina larga cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11745449 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0728701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
  • Puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
  • El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
  • Antimagnético y resistente a ácidos
Specifications
Estilo de punta Recto
N.° por paquete Unidad
Longitud (imperial) 5,0 in
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 12,7 cm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Tipo Pinzas pequeñas
Cantidad Unidad
Modelo Recto