Learn More
Sampling Systems™ Pinzas pequeñas de acero inoxidable
Código de producto. 17932102 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17932102 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17932102 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A394400
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pinzas de acero inoxidable ideales para una variedad de aplicaciones en una amplia gama de industrias, incluida la farmacéutica. Son ideales para manipular artículos pequeños como pañuelos y viales, y están hechos de acero inoxidable de grado médico.
  • Fabricado en acero inoxidable 304
  • Disponible en una gama de diferentes longitudes.
  • Diseño robusto
  • Útil para manipular elementos complejos como pañuelos de papel.
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Longitud (imperial) 15,7 in
Longitud (métrico) 400 mm
Material Acero inoxidable (304)
Cantidad 1 pinza/Cs.
Esterilidad No estéril
Modelo Estándar
Estilo de punta Serradas