Learn More
Fisherbrand™ Espátulas llanas de acero inoxidable
Código de producto. 11523492 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
176 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11523492 176 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 11523492
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas con componentes de acero inoxidable de alta calidad, estas espátulas llanas son ideales en la mayoría de entornos de laboratorio, investigación y de otro tipo.
  • Espátulas, cuerpo de 3,6 mm de níquel y acero inoxidable Chattaway, microcuerpo de 1,6 mm de níquel y acero inoxidable.
  • Utilizan el mejor acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
  • Se suministran en paquetes estándar de 5
  • Para consumibles de material metálico de laboratorio
  • Diseñado para resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal en rutinas de laboratorio
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Capacidad (métrico) 176 mL
Tipo de producto Espátula llana
Anchura (métrico) 20 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,6 mm
Dimensiones (L x An) 176 x 20 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 176 mm