Learn More
Fisherbrand™ Trípodes de acero inoxidable
Código de producto. 10602282 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
150 mm
210 mm
260 mm
Anchura (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10602282 210 mm 120 mm cada uno
10364881 150 mm 120 mm cada uno
10448402 210 mm 150 mm cada uno
10529961 260 mm 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10602282
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos con este trípode de acero inoxidable estable y portátil. Resistente y ligero, este trípode de acero inoxidable FisherbrandTM tiene una altura ajustable que permite que lo utilicen la mayoría de las personas.
  • Plataforma de montaje estable y portátil
  • La altura ajustable permite que lo utilicen la mayoría de las personas
  • Fácil de transportar
  • Resistente y ligero
  • Se utiliza como soporte portátil en una gran variedad de aplic
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 210 mm
Anchura (métrico) 120 mm
Incluye Pies de plástico
Tipo de producto Trípode
Acabado Brillo
Cantidad 1 unidad