Learn More
R&L Enterprises™ Bases rectangulares de soporte de retorta
Código de producto. 11715396 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la base (métrico) Tamaño de la unidad
11715396 315 mm cada uno
11779593 160 mm cada uno
11795376 200 mm cada uno
11705386 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11715396
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción excelente para sujetar los soportes de retorta en el laboratorio. R&L Enterprises™ Las bases de soporte de retorta rectangulares están fabricadas en acero con acabado acrílico blanco.
  • Sin varilla
  • Con patas de caucho
  • Orificio con rosca M10 en el centro del lateral corto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud de la base (métrico) 315 mm
Anchura de la base (métrico) 200 mm
Incluye Con patas de caucho
Tipo de producto Placa de trípode
Color Blanco