Learn More
R&L Enterprises™ Bases rectangulares de soporte de retorta
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud de la base (métrico) | 250 mm |
| Anchura de la base (métrico) | 160 mm |
| Incluye | Con patas de caucho |
| Tipo de producto | Placa de trípode |
| Color | Blanco |