Learn More
Nickel Electro™ Arco de pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 11553492 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11553492 200 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11553492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.10€
    7.79€ / paquete de 1
    Ahorro 1.31€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de laboratorio de acero inoxidable con acabado brillante.
  • Pinzas de arco de laboratorio
  • Acero inoxidable
  • 200 mm
  • Con acabado brillante
Especificaciones
Tipo de producto Tenazas de arco de laboratorio
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 200 mm
Material Acero inoxidable (304)