Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10760273 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
42 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|
| 10760273 | 20 μm | cada uno |
| 10437771 | 106 μm | cada uno |
| 10370522 | 112 μm | cada uno |
| 10447771 | 125 μm | cada uno |
| 10749702 | 140 μm | cada uno |
| 10370572 | 150 μm | cada uno |
| 10418541 | 160 μm | cada uno |
| 10310722 | 212 μm | cada uno |
| 10065001 | 224 μm | cada uno |
| 10015041 | 280 μm | cada uno |
| 10488531 | 25 μm | cada uno |
| 10166121 | 300 μm | cada uno |
| 10514112 | 315 μm | cada uno |
| 10176121 | 355 μm | cada uno |
| 10248781 | 32 μm | cada uno |
| 10594102 | 36 μm | cada uno |
| 10594292 | 38 μm | cada uno |
| 10584682 | 400 μm | cada uno |
| 10791233 | 425 μm | cada uno |
| 10476811 | 450 μm | cada uno |
| 10504302 | 45 μm | cada uno |
| 10229071 | 53 μm | cada uno |
| 10730853 | 40 μm | cada uno |
| 10457581 | 560 μm | cada uno |
| 10015051 | 56 μm | cada uno |
| 10136411 | 630 μm | cada uno |
| 10054931 | 600 μm | cada uno |
| 10741623 | 710 μm | cada uno |
| 10279161 | 75 μm | cada uno |
| 10126361 | 71 μm | cada uno |
| 10505262 | 80 μm | cada uno |
| 10719132 | 850 μm | cada uno |
| 10166601 | 900 μm | cada uno |
| 10320432 | 90 μm | cada uno |
| 10156601 | 800 μm | cada uno |
| 10448731 | 200 μm | cada uno |
| 10166501 | 100 μm | cada uno |
| 10269021 | 500 μm | cada uno |
| 10448921 | 250 μm | cada uno |
| 10360332 | 63 μm | cada uno |
| 10005051 | 50 μm | cada uno |
| 10238641 | 180 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto.
10760273
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
389.06€
376.53€ / paquete de 1
Ahorro 12.53€
3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Add to basket
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Tipo de producto | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Incluye | Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |