Learn More
Branson Ultrasonics™ Tanques de acero inoxidable ABS y poliestireno Cubierta de carro Baño ultrasónico
Código de producto. 10049410
Change view
Click to view available options
Frecuencia:
40 kHz
Unit Size:
cada uno
Product Code. Frecuencia Unit Size
10049410 40 kHz cada uno
1 options
Product Code. 10049410 Supplier Branson Ultrasonics™ Supplier No. 000001100
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Specifications
Frecuencia 40 kHz
Capacidad (métrico) 0,5 L
Fondo interior (métrico) 90 mm
Fondo del depósito (métrico) 115 mm
Altura exterior (métrico) 112 mm
Altura (métrico) interior 55 mm
Vataje 40 w
Anchura (métrico) 225 mm
Anchura (métrico) interior 115 mm