Learn More
Aalborg™ Estructura de soporte de acero inoxidable para medidor P de 150 mm
Código de producto. 11718378
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Medidor P de un solo tubo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11718378 Medidor P de un solo tubo 1 PCS
1 options
Código de producto. 11718378 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor P11S2VA0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    169.32€ / paquete de 1
    Ahorro 162.68€
    49% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La estructura de soporte de acero inoxidable Aalborg™ para medidor P de 150 mm se debe utilizar con caudalímetros de un solo tubo, disponibles con válvulas integradas.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
  • Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje en panel
  • Estructura para medidor P.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Medidor P de un solo tubo
Tipo Bastidor de soporte
Anchura (métrico) 150 mm