Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable
Descripción
- Mango de madera
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula |
| Longitud de la hoja (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 42 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 42 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (métrico) | 1mm |
| Dimensiones (L x An) | 415 x 42 mm |
| Material del mango | Madera |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |