Learn More
RETSCH Cuchilla de repuesto de acero inoxidable
Código de producto. 11229969 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Molino de cuchillas Grindomix GM 200
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11229969 Molino de cuchillas Grindomix GM 200 1 PCS
1 options
Código de producto. 11229969 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 02.446.0047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    189.78€ / paquete de 1
    Ahorro 56.22€
    22% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gira en el centro del recipiente de molienda Grindomixer GM 200. La cuchilla de repuesto de acero inoxidable Retsch™ realiza tareas de reducción de tamaño y de molienda fina en función de la dirección de giro. La cuchilla se acciona de manera indire
Dos hojas sólidas y afiladas que giran en el centro del recipiente de molienda. En función de la dirección de giro, la reducción de tamaño se aplica con el lado romo (reducción de tamaño preliminar) o con el lado afilado (molienda fina). La cuchilla se acciona indirectamente mediante un potente motor de 900 W. La velocidad seleccionada se mantiene de forma electrónica para asegurar la adaptación apropiada a los requisitos de cada aplicación, además de unos resultados de molienda reproducibles.
  • Aplicaciones: reducción de tamaño, homogeneización y mezcla
  • Campos de aplicación: Agricultura, biología, alimentación, medicina/productos farmacéuticos
  • Material de alimentación: blando, medio duro, elástico, con agua/grasa/aceite, seco, fibroso
  • Tamaño del producto introducido: 40 mm
  • Finura final: <300 μm
  • Material de la herramienta de molienda: Acero inoxidable/titanio
  • Material de fijación de la cuchilla: PVDF
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de repuesto
Capacidad (métrico) Con tapa estándar: 1000 ml
Con tapa de reducción: 500 ml
Con tapa de gravedad: De 400 a 800 ml
Para utilizar con (aplicación) Reducción de tamaño, molienda fina, homogeneización y mezcla de pienso de hasta 40 mm de tamaño
Para utilizar con (equipo) Molino de cuchillas Grindomix GM 200
Tiempo de molienda De 1 segundo a 3 minutos
Material Acero inoxidable, titanio