Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Código de producto. 11512143 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2 mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Unit Size:
cada uno
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de poro Unit Size
11512143 53 μm cada uno
11572143 106 μm cada uno
11582163 1,25mm cada uno
11592163 1,4mm cada uno
11592143 150 μm cada uno
11502153 160 μm cada uno
11512153 180 μm cada uno
11522173 2 mm cada uno
11522153 200 μm cada uno
11532153 212 μm cada uno
11542173 2,5mm cada uno
11582133 25 μm cada uno
11552173 2,8mm cada uno
11552153 300 μm cada uno
11562173 3,35mm cada uno
11592133 38 μm cada uno
11582153 400 μm cada uno
11572153 355 μm cada uno
11592153 425 μm cada uno
11502163 500 μm cada uno
11532143 75 μm cada uno
11532163 710 μm cada uno
11512163 600 μm cada uno
11522163 630 μm cada uno
11542163 800 μm cada uno
11542143 80 μm cada uno
11552143 90 μm cada uno
11552163 850 μm cada uno
11562153 315 μm cada uno
11572163 1,18mm cada uno
11502173 1,6mm cada uno
11512173 1,7mm cada uno
11532173 2,36mm cada uno
11562143 100 μm cada uno
11582143 125 μm cada uno
11562163 1 mm cada uno
11502143 45 μm cada uno
11522143 63 μm cada uno
11542153 250 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Product Code. 11512143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.60€
    64.44€ / paquete de 1
    Ahorro 6.16€
    8% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
Fabricado con acero inoxidable y disponible en una amplia variedad de tamaños. Fisherbrand™ El tamiz de prueba de acero inoxidable con malla de alambre tejido tiene un diámetro de 100 mm.
Tamices de ensayo de 100 mm de diámetro con marco de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 53 μm
Tipo de producto Tamiz
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de conformidad y tarjeta de registro
Diámetro exterior (imperial) 100mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Alambre tejido