Learn More
Fisherbrand™ Fórceps de extremos afilados de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Fórceps recubiertos de PTFE que proporcionan una superficie antiadherente a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente.
- Resistente a productos químicos y no contaminante
- Sin unión a proteínas y proporciona superficies inertes biológicamente
- No se pierden cantidades importantes debido a la adherencia
- No se producen acumulaciones en superficies
- Ideales para su uso en condiciones de laboratorio exigentes
- Excelentes propiedades no humectantes para facilitar la limpieza y se pueden esterilizar con vapor o químicamente
- Perno de guía
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| N.° por paquete | unidad |
| Modelo | Mordazas serradas |
| Estilo de punta | Sharp |