Learn More
Amsta Rostfritt Cucharas de acero inoxidable
Código de producto. 11701836
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,5 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11701836 1,5 L 1 PCS
11791826 1 L cada uno
11731776 2 L 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11701836 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 517551,5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.99€
    192.30€ / paquete de 1
    Ahorro 213.69€
    52% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubos fabricados para manipular productos químicos, etc. fabricados con una placa de acero inoxidable resistente al ácido de 0,8 mm (EN1.4404).
Completamente soldado con mangos soldados sin protectores contra suciedad.
Especificaciones
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable
Volumen (métrico) 1,5 L