Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras de acero inoxidable
Código de producto. 11706145
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Estilo de punta:
Afilada/afilada
Afilado/redondo
Redondo/redondo
Para utilizar con (aplicación):
Iris
Metzenbaum
Noyes micro
anatómico/a/s
disección, diseccionar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11706145 115 mm Afilada/afilada Noyes micro 1 PCS
11738531 140 mm Redondo/redondo anatómico/a/s 10 PCS
11796135 120 mm Redondo/redondo disección, diseccionar 10 PCS
11768531 110 mm Afilada/afilada Iris 10 PCS
11786135 140 mm Redondo/redondo Metzenbaum 10 PCS
11748531 140 mm Afilado/redondo anatómico/a/s paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11706145 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor FMN025
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelentes para una amplia variedad de aplicaciones de corte en el laboratorio. Las tijeras de acero inoxidable Rogo Sampaic™ tienen un acabado mate atractivo y pulido.
  • Acero inoxidable quirúrgico
  • Disponibles en una gran variedad de estilos: disección, Metzenbaum, Iris o anatómica
Especificaciones
Tipo de producto Microtijeras
Longitud (métrico) 115 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Noyes micro
Estilo de punta Afilada/afilada