Learn More
Fisherbrand™ Dippers de muestras de acero inoxidable
Código de producto. 11508122 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
60 mL
120 mL
230 mL
300 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11508122 10 mL cada uno
11538122 120 mL cada uno
11518122 60 mL cada uno
11548122 230 mL cada uno
11558122 300 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11508122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.95€
    74.66€ / paquete de 1
    Ahorro 19.29€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una recogida y envío de muestras óptimas desde una fuente con el penetrador de muestras de acero inoxidable. Un penetrador de muestreo de laboratorio con copa de lado cónico; los Dippers de muestra de acero inoxidable Fisherbrand™ son adecu
  • Penetrador de muestreo de laboratorio con copa de lado cónico
  • Acero inoxidable espec. 304
  • 18/8 no magnético, acabado brillante
  • Mango arrasado en la copa para una mayor durabilidad y una construcción sin grietas
  • Las tazas libres de grietas tienen boquilla de vertido
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para su uso con la mayoría de líquidos
  • Diseñado para la recogida de muestras y el envío desde una sola fuente
  • Tipo tapón: recto
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de inmersión
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de mango Agrobazed
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud del mango (métrico) 300 mm