Learn More
Fisherbrand™ Depósito de acero inoxidable para tamices de ensayo
Product Code. 11517033 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
200mm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Unit Size
11517033 200mm cada uno
11502583 100mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11517033
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Para recoger materiales procesados a través de tamices de acero inoxidable Fisherbrand™.
  • Disponible para diámetros de 100 y 200 mm
  • Conforme a BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Depósito para tamiz
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Colección de instrumental de tamizado
Diámetro exterior (imperial) 200mm