Learn More
Fisherbrand™ Depósito de acero inoxidable para tamices de ensayo
Código de producto. 11502583 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
200mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11502583 100mm cada uno
11517033 200mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11502583
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para recoger materiales procesados a través de tamices de acero inoxidable Fisherbrand™.
  • Disponible para diámetros de 100 y 200 mm
  • Conforme a BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Depósito para tamiz
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Colección de instrumental de tamizado
Diámetro exterior (imperial) 100mm