Learn More
Fisherbrand™ Gradilla vertical de acero inoxidable para congelador
Código de producto. 11835390 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
16 cajas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11835390 16 cajas cada uno
1 options
Código de producto. 11835390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    119.36€ / paquete de 1
    Ahorro 44.64€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a la mayoría de las marcas principales de hasta 53 cm de altura. El estante vertical de acero inoxidable para congelador proporciona un almacenamiento seguro para muestras congeladas.
  • Los soportes de montaje robustos garantizan que las manijas permanezcan firmemente en su lugar para un uso fácil.
  • Los racks almacenan cajas de hasta 135 x 135 mm de tamaño y admiten cajas de hasta 53 mm de alto.
Especificaciones
Color Plata
Altura (métrico) 225 mm
Altura (imperial) 8,9 in
Longitud (métrico) 556 mm
Longitud (imperial) 21,9 in
Anchura (métrico) 140 mm
Anchura (imperial) 5,5 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 556 x 140 x 225 mm
Para utilizar con (equipo) Cajas criogénicas de 53 mm de altura
Admite 16 cajas
Cantidad 1 unidad
matriz, red, conjunto 4 x 4
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Gradilla para almacenamiento criogénico
Withstand Temperature (Metric) -20 °C