Learn More
IKA™ Base de placa de acero inoxidable
Código de producto. 10354581 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
560 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10354581 800 mm cada uno
10346641 560 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354581 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003160100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    392.00€ / paquete de 1
    Ahorro 123.00€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este soporte de placa con agitadores magnéticos digitales IKA. Los soportes de placa IKA se fabrican con acero inoxidable y papel de aluminio antideslizante.
Utilice este soporte para platos con IKA agitadores magnéticos digitales. IKA Los soportes para platos cuentan con una construcción resistente de acero inoxidable y una lámina antideslizante.
  • Diámetro de la varilla de soporte: 16 mm
  • Carga máx.: 5 kg
  • Dimensiones (F × An): 316 × 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 800 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 16 mm
Tipo de producto Soporte de placa
Forma Rectangulares
Color Gris
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 5 kg