Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Balde de acero inoxidable
Código de producto. 11711836 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
11711836 cada uno
11794939 cada uno
11721836 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11711836 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0726022
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este cubo está construido de acero inoxidable 304 de calibre grueso y cuenta con un borde de vertido plano.
  • Minimiza el goteo con un borde de vertido plano
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Material Acero inoxidable
Capacidad (imperial) 3,2 gal.
Diámetro exterior (imperial) 10 in
Altura (imperial) 12 in
Altura con tapón (imperial) 12 in
Altura con tapón (métrico) 304,8 mm
Cantidad 1 unidad