Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de acero inoxidable
Código de producto. 11523482 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11523482 100 mm paquete de 5
11533482 130 mm 5 PCS
11543482 150 mm paquete de 5
11553482 200 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11523482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.33€
    12.02€ / paquete de 5
    Ahorro 9.31€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces diminutos. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • El extremo doblado y redondeado raspa y levanta materiales de frascos y matraces
  • Se adapta a matraces y botellas herméticas con cuellos de ≥4 mm de diámetro
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula Chattaway
Anchura (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,6 mm (mango)
Dimensiones (L x An) 100 x 4 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 100 mm