Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de acero inoxidable
Código de producto. p-8012498 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
178 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11513472 150 mm paquete de 5
11523472 178 mm paquete de 5
11573482 200 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11513472
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • El extremo doblado y redondeado raspa y levanta materiales de frascos y matraces
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula Chattaway
Anchura (métrico) 10 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,6 mm
Dimensiones (L x An) 150 x 10 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm