Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero inoxidable para salas limpias
Código de producto. 11845722 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tamaño:
13 mm
20 mm
32 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Tamaño
11845722 cada uno -
11520535 cada uno 20 mm
15259968 cada uno 32 mm
11586034 cada uno 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11845722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite retirar fácilmente tapones de aluminio sin rotura
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
  • Manual
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Instrumento de retirada de tapones de 11 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio