Learn More
Bochem™ Tijeras de laboratorio de acero inoxidable con mango de plástico
Código de producto. 10288780
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10288780 130 mm cada uno
10300921 200 mm cada uno
10084900 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10288780 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 4020
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice las tijeras de laboratorio de acero inoxidable con mango de plástico Bochem™ para todas sus necesidades de recorte y corte en el laboratorio.
  • Las tijeras son de tipo 2, cada una con una punta de corte redonda y otra afilada
  • Acero inoxidable
  • Asa de plástico
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de laboratorio
Longitud (métrico) 130 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Afilado/redondo