Learn More
Bochem™ Carritos de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10480674
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
900 x 600 x 940 mm (con rueda y mango)
Capacidad portante (métrico):
80 kg
N.º de estantes:
2
Para utilizar con (aplicación):
Laboratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad portante (métrico) N.º de estantes Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10480674 900 x 600 x 940 mm (con rueda y mango) 80 kg 2 Laboratorio cada uno
1 options
Código de producto. 10480674 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    493.87€ / paquete de 1
    Ahorro 361.13€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. Los carros de laboratorio de acero inoxidable BOCHEM™ permiten el transporte seguro de objetos valiosos.
  • 2 placas
  • 2 ruedas de dirección, bloqueables
  • Placa de 800 x 500 mm
  • 40 kg máximo por placa
Especificaciones
Tipo de producto Carro de laboratorio bloqueable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 600 x 940 mm (con rueda y mango)
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio
Altura (métrico) 940 mm
Longitud (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 80 kg
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de rueda Dirección
Anchura (métrico) 600 mm