Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla
Código de producto. 11756567 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
350 ml
550 ml
700 ml
1000 ml
1250 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11756567 200 ml 1 PCS
12737856 350 ml cada uno
12747856 550 ml cada uno
11766617 550 ml 5 PCS
11419569 700 ml cada uno
11429569 1000 ml cada uno
11439569 1250 ml cada uno
11449569 2000 ml cada uno
11459569 2500 ml cada uno
11469569 5000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11756567 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.70€
    45.44€ / paquete de 1
    Ahorro 5.26€
    10% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Este resistente vaso de precipitados de acero inoxidable no se astilla ni se ralla y es adecuado para aplicaciones de laboratorio.
  • Vaso de precipitados de laboratorio de acero inoxidable duradero
  • Vasos de precipitados de acero inoxidable con especificación 304 
  • No se astillan ni rallan
  • Aptos para aplicaciones de laboratorio 
  • Todas las superficies son no reactivas 
  • Ofrecen una absorción de cero
Specifications
Diámetro exterior (métrico) 63 mm
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 73 mm
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados