Learn More
Bel-Art™ Espátula y cuchara para laboratorio de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 15550102
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15550102 30,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15550102 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F367110012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Longitud extra para el muestreo de frascos más grandes.
  • El extremo plano de la espátula plana mide 3,1 cm de anchura
  • El extremo de la cuchara mide 3,7 cm (1,5 pulg.) de anchura y contiene 5 ml
  • La barra de conexión mide 14 mm (0,5 pulg.) de anchura
Especificaciones
Descripción Extragrande
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Extremo plano de espátula, extremo de cuchara
Tipo de producto Cuchara de laboratorio y espátula
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de frascos de mayor tamaño
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (métrico) de la hoja
  • El extremo plano de la espátula mide 3,1 cm de anchura
  • El extremo de la cuchara mide 3,7 cm de anchura
  • La barra de conexión mide 14 mm de anchura
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 30,5 cm