Learn More
Buerkle™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Código de producto. 17534286 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17534286 330 x 230 x 20 mm cada uno
17565935 280 x 180 x 20 mm cada uno
17544286 460 x 300 x 20 mm cada uno
17554286 520 x 395 x 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17534286 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42080002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.89€
    23.20€ / paquete de 1
    Ahorro 8.69€
    27% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los instrumentos, las herramientas de laboratorio o los muestreadores se pueden colocar y transportar en esta bandeja de acero inoxidable resistente.
Prepare, coloque y transporte instrumentos y muestras con la bandeja de instrumentos Buerkle™.
  • Acero inoxidable V2A
  • Higiénica y robusta
  • Superficie suave y fácil de limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 230 x 20 mm
Altura (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 330 mm
Material Metálica
Anchura (métrico) 230 mm
Longitud (imperial) 13 in
Altura (imperial) 0,8 in
Anchura (imperial) 9,1 in