Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de acero inoxidable con tornillos verticales
Código de producto. 11979667
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
12 a 17 mm
14 a 19 mm
16 a 21 mm
17 a 22 mm
20 a 25 mm
22 a 27 mm
25 a 30 mm
28 a 33 mm
30 a 35 mm
36 a 41 mm
5 a 10 mm
7 a 12 mm
9 a 14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11979667 17 a 22 mm paquete de 10
11949657 5 a 10 mm paquete de 10
11989667 20 a 25 mm paquete de 10
11999667 22 a 27 mm paquete de 10
11919677 28 a 33 mm paquete de 10
11909677 25 a 30 mm paquete de 10
11919687 30 a 35 mm paquete de 10
11939687 36 a 41 mm paquete de 10
11949667 12 a 17 mm paquete de 10
11959667 14 a 19 mm paquete de 10
11969667 16 a 21 mm paquete de 10
11939717 7 a 12 mm paquete de 10
11949717 9 a 14 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11979667 Proveedor Alpaco™ N.º de proveedor INH 22/101623
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las pinzas de acero inoxidable Alpaco™ con tornillos verticales tienen una resistencia al agua garantizada y se bloquean a mano sin herramientas.
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Abrazadera para tubos
Material Acero inoxidable
Tamaño (métrico) del asa 17 a 22 mm