Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para congelador de acero inoxidable
Código de producto. 11786013 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estantes:
Cajones abatibles pivotantes
Varillas de bloqueo verticales
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estantes Tamaño de la unidad
11786013 Cajones abatibles pivotantes cada uno
12902690 Varillas de bloqueo verticales cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11786013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    251.60€ / paquete de 1
    Ahorro 142.40€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene placas de ensayo y gradillas de PCR de forma segura en gradillas para congelador de acero. Los estantes de acero inoxidable para congelador están disponibles en dos estilos: Bastidores de barras con bloqueo que permiten apilar placas de ensayo o bastidores de cajones horizontales para un fácil acceso a las cajas. Ambos estilos proporcionan 16 compartimentos de almacenamiento criogénico seguro.
Para crioalmacenamiento en congeladores verticales.
  • Construido en acero inoxidable resistente a la corrosión.
  • Para almacenamiento de placas de ensayo, rejillas de PCR y cajas de tubos criogénicos.
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los congeladores verticales estándar.
  • Contenedores resistentes con 4 niveles de almacenamiento, que proporcionan 16 compartimentos de almacenamiento en total.
  • Las manijas de alambre en la parte frontal permiten retirar fácilmente la rejilla del congelador.
Rejilla para congelador con barra de bloqueo:
  • El estante incluye cuatro varillas de bloqueo verticales sobre la abertura lateral para asegurar el contenido en su lugar.
  • Permite apilar placas de ensayo cortas en cada ranura (no incluidas):
    • Placas de ensayo de 96 pocillos (tiene capacidad para 3 por compartimento, hasta 48 en total)
    • Placas de ensayo de 24 pocillos (tiene capacidad para 2 por compartimento, hasta 32 en total)
    • Placas de ensayo de 96 pocillos profundos (tiene capacidad para 1 por compartimento, hasta 16 en total)
    • Racks de PCR de 96 pocillos (tiene capacidad para 1 por compartimento, hasta 16 en total)
Gradilla para congelador con cajón horizontal
  • El sistema de cajones horizontales permite un fácil acceso a las cajas
  • Los cajones tienen un tope que gira hacia abajo cuando se extiende completamente
  • Las asas del cajón de policarbonato proporcionan un agarre fácil de usar
  • Incluye una ranura y etiqueta para identificación de cajones/muestras
  • Ideal para cajas estándar de hasta 133 x 133 x 53 mm de tamaño.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Plata
Admite Cajas (2 in)
Material Acero inoxidable
Posiciones 16
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento en racks de PCR estándar y racks criogénicos (hasta 133 x 133 x 53 mm) en congeladores verticales
N.º de gradillas 4
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 571 x 139 x 238 mm
Longitud (métrico) 571 mm
Longitud (imperial) 22,5 in
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 9,4 in
Tipo de producto Gradilla para congelador
Estantes Cajones abatibles pivotantes
Altura (métrico) 238 mm
matriz, red, conjunto 4 x 4
Anchura (métrico) 139 mm