Learn More
S Murray and Co™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 12342158
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
Estilo de punta:
Espatular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Tamaño de la unidad
12342158 110 mm Espatular cada uno
1 options
Código de producto. 12342158 Proveedor S Murray and Co™ N.º de proveedor L325/01
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pinzas para una amplia gama de aplicaciones. S Murray™ Las pinzas de acero inoxidable están hechas únicamente de acero inoxidable de alta calidad de acuerdo con las especificaciones de ISO 7153-1.
  • Fórceps de acero inoxidable
  • Para manipular portaobjetos y cubreobjetos
Especificaciones
Tipo de producto Fórceps para cubreobjetos
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para manipular portaobjetos y cubreobjetos.
Cantidad Unidad
Estilo de punta Espatular
Longitud (métrico) 110 mm