Learn More
Agencinox™ Banqueta de acero inoxidable
Código de producto. 11744926
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11744926 180 mm cada uno
11709885 210 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11744926 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 779
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use esta banqueta para recuperar artículos de lugares altos de forma segura. Las banquetas de acero inoxidable Agencinox™ cuentan con escalones antideslizantes y están diseñadas para su uso en laboratorios y entornos médicos.
  • Peldaños antideslizantes
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 180 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 340 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Banqueta