Learn More
Agencinox™ Banqueta de acero inoxidable
Código de producto. 11725635
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
235 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11725635 235 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11725635 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.11€
    161.94€ / paquete de 1
    Ahorro 322.17€
    66% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Use esta banqueta para recuperar artículos de lugares altos de forma segura. Las banquetas de acero inoxidable Agencinox™ cuentan con escalones antideslizantes y están diseñadas para su uso en laboratorios y entornos médicos.
  • Peldaños antideslizantes
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 370 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Modelo 2 pasos
Cantidad 1 Unidad
Anchura (métrico) 340 mm
Capacidad de carga (métrico) 100 kg
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Banqueta