Learn More
Grant Instruments™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Código de producto. 17220057
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz de 100 mL
Matraz de 250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite
17220057 Matraz de 100 mL
17240057 Matraz de 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17220057 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor FC100
Edge
Pinza para matraces de acero inoxidable para usar con la plataforma USP-168, en PSU-20i, ES-20/60 y ES-20/80
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz de 100 mL
Tipo de producto Abrazadera del matraz
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Plataforma USP-168