Learn More
Fisherbrand™ Cucharas cilíndricas de acero inoxidable
Código de producto. 11583452 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11583452 1000 mL 340 mm cada uno
11553452 - 190 mm cada uno
11563452 - 260 mm cada uno
11573452 500 mL 325 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11583452
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos al pesar y manipular muestras y otros materiales de laboratorio con cucharas cilíndricas. Perfectas para pesar cualquier cosa, desde líquidos hasta gemas y otros materiales, las cucharas cilíndricas de acero inoxidable Fisherbrand™ son el accesorio perfecto para cualquier báscula.
  • Cuchara cilíndrica duradera, de acero inoxidable, muy pulida y fácil de limpiar. 
  • Se puede esterilizar en autoclave
  • Adecuado para el muestreo farmacéutico y medioambiental
  • Ideal para el pesaje y manipulación de muestras y otros materiales
  • Gran accesorio para tener si tienes una báscula
  • Perfecto para pesar cualquier cosa, desde líquido a gemas y otros materiales
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Capacidad (métrico) 1000 mL
Tipo de producto Pala
Longitud del mango (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 340 mm