Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F2 con certificado
Código de producto. 15535129 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Packungsgröße
15535129 De 1 g a 1 kg 1 unidad
15535119 De 1 a 100 g 1 unidad
15515139 De 1 g a 5 kg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.47€
    820.00€ / paquete de 1
    Ahorro 203.47€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedra
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2.
  • Pesas destinadas a ser utilizadas en la verificación o calibración de pesas de clase M 1 y posiblemente de clase M 2
  • Se suministran con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • Conforme con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Spezifikation
Clasificación F2
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Masa De 1 g a 1 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.