Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales
Código de producto. 15220754 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas (28)
Cajas (2 x 5/10)
Cajas (3 x 3/9)
Cajas (3 x 4/12)
Cajas (4 x 3/12)
Cajas (4 x 4/16)
Cajas (5 x 3/15)
Cajas (5 x 4/20)
Cajas (5 x 5/25)
Placas de microtitulación (3 x 5/15)
Placas de microtitulación (3 x 6/18)
Placas de microtitulación (4 x 5/20)
Placas de microtitulación (5 x 5/25)
Altura (métrico):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15220754 Cajas (5 x 5/25) 285 mm 1 PCS
15240734 Cajas (5 x 3/15) 285 mm cada uno
12497060 Placas de microtitulación (5 x 5/25) 332 mm cada uno
15160875 Cajas (4 x 4/16) 228 mm cada uno
15105952 Cajas (4 x 3/12) 228 mm cada uno
12477060 Placas de microtitulación (3 x 5/15) 200 mm cada uno
12487060 Placas de microtitulación (4 x 5/20) 266 mm cada uno
12487080 Placas de microtitulación (3 x 6/18) 200 mm cada uno
15210744 Cajas (5 x 4/20) 285 mm 1 PCS
15240764 Cajas (3 x 4/12) 246 mm cada uno
15240784 Cajas (2 x 5/10) 214 mm cada uno
15280754 Cajas (3 x 3/9) 246 mm cada uno
15290784 Cajas (3 x 3/9) 261 mm cada uno
15250744 Cajas (28) 398 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15220754 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE24254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    208.22€ / paquete de 1
    Ahorro 67.78€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
  • Seis alturas diferentes de caja
  • Para todos los modelos de congelador
  • Acero inoxidable
  • Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Divisores de células Sí
Admite Cajas (5 x 5/25)
Material Acero inoxidable
Posiciones 25
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.º de gradillas 25
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Fondo (métrico) 688 mm
Tipo de producto Gradilla cómoda
Altura (métrico) 285 mm
matriz, red, conjunto 5 x 5
Anchura (métrico) 140 mm