Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda de acero inoxidable
Coloque las criocajas en cajones con la gradilla cómoda de acero inoxidable para congeladores verticales Tenak™. Esta cómoda estructura de gradilla aumenta la flexibilidad y reduce el peso operativo cuando se compara con otros tipos de gradillas.
Marca: Tenak™ TE24232
Detalles adicionales : Peso : 3.08000kg
Descripción
- Seis alturas diferentes de caja
- Para todos los modelos de congelador
- Acero inoxidable
- Las cajas criogénicas se venden por separado
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
4 x 4 | |
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
1 paquetes | |
140 mm | |
558 mm |
Sí | |
Cajas (4 x 4/16) | |
16 | |
16 | |
1 paquetes | |
228 mm |