Learn More
Bochem™ Pala para productos químicos de acero inoxidable
Código de producto. 10589651
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10589651 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10589651 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. La hoja para productos químicos de acero inoxidable BOCHEM™ se puede utilizar con productos químicos secos y otras sustancias secas.
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 1000 mL
Tipo de producto Cuchara química
Anchura (métrico) 105 mm
Diámetro exterior (métrico) 105mm
Dimensiones (L x An) 320 x 105 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 320 mm