Learn More
Bochem™ Nueces de sujeción de acero inoxidable
Código de producto. 13489618
Change view
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
13489618 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 13489618
Marca: Bochem™ 5354
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las abrazaderas tipo nuez Bochem™ están fabricadas de acero inoxidable 18/10, con ángulo 180° y 90° y tornillo de seguridad M8 tipo corazón.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Tornillo de seguridad tipo corazón M8
  • Ángulo 180+90°
Especificaciones
Tipo Abrazadera de nuez
Material Acero inoxidable
Incluye Tornillo de seguridad tipo corazón M8
Para utilizar con (equipo) Varillas y bases de soporte
Para utilizar con (aplicación) Sujeción y soporte de aparatos de laboratorio
Diámetro (métrico) 16,5 mm
Color Plata