Learn More
KD Scientific™ Jeringuilla SS, ajuste de 1/16 in Swagelok
Descripción
- Elimina los riesgos de la rotura de jeringuillas de vidrio
- Compatible con la mayoría de las bomba de infusión de jeringa
- Totalmente esterilizable en autoclave para su reutilización
- Adaptable a Luer Lock o Swagelok™ accesorios
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | No se incluye la aguja |
| Sin látex | Sí |
| Desechables | Reutilizables |
| Volumen (métrico) | 200 mL |
| Para utilizar con (equipo) | KD Scientific Bombas de jeringa |
| Tipo de conexión | Swagelok |
| Graduated | No |
| Esterilidad | No estéril |