Learn More
Buerkle™ Abrazadera de manguera de accionamiento con presión
Código de producto. 10243652 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1 a 5 mm
3 a 10 mm
6 a 15 mm
Longitud global (métrico):
25 mm
40 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10243652 3 a 10 mm 40 mm 1 PCS
10283602 1 a 5 mm 25 mm 1 PCS
10253652 6 a 15 mm 55 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10243652 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86180002
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con estas pinzas, se pueden comprimir mangueras de forma parcial o completa, según sea necesario. Las abrazaderas de manguera de accionamiento con presión Buerkle™ se han fabricado con POM, no se oxidan y se pueden usar con una sola mano. Permanente
Con estas pinzas, se pueden comprimir mangueras de forma parcial o completa, según sea necesario.
  • Se puede manejar con una mano
  • Fabricada con plástico de polioximetileno (POM)
  • No se oxida
  • Permanentemente elástica e higiénica
  • Blanco
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material POM
Longitud global (métrico) 40 mm
Para utilizar con Mangueras
Tamaño de los tubos 3 a 10 mm
Color Blanco
Tipo de producto Abrazadera para tubos