Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo
Código de producto. 15449083 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15449083 1000 ml paquete de 10
15469073 25 ml paquete de 10
15479073 50 ml paquete de 10
15489073 100 ml paquete de 10
15499073 150 ml paquete de 10
15409083 250 ml paquete de 10
15419083 400 ml paquete de 10
15429083 600 ml paquete de 10
15439083 800 ml paquete de 10
15459083 2000 ml cada uno
15469083 3000 ml cada uno
11972203 5000 ml cada uno
15479083 5000 ml cada uno
15489083 10 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15449083
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. Los vasos de precipitado de perfil bajo Fisherbrand™ están graduados y se suministran en una gran variedad de capacidades.
Vasos de precipitado de vidrio borosilicatado Fisherbrand™. Forma de perfil bajo con pico y graduaciones. ISO 3819 DIN 12331.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Acabado Mate
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 10 paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil bajo