Descripción
- Fabricado y envasado en una sala limpia.
- Disponible en blanco, negro o azul para un mejor contraste de color que garantice la eliminación completa de las muestras.
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Rango de temperatura -°10 C a +°70 C (14 °F a 158 °F).
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Las navecillas son poco profundas y cuentan con un fondo ancho y plano para evitar que se vuelquen.
- Las esquinas redondeadas simplifican las transferencias.
- En tres tamaños.
- Paquete de 500
- Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA.
- Desechables.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrado |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores de humedad por microondas |
| Cantidad | 500 Pk. |
| Mostrar más |