Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje cuadradas, azules
Código de producto. 15728187 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15728187 46 x 46 x 8 mm paquete de 500
15738187 85 x 85 x 24 mm paquete de 500
15748187 140 x 140 x 22 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15728187
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las barcazas de pesaje cuadradas de color azul son barcazas de poliestireno flexible que presentan superficies lisas.
  • Fabricado y envasado en una sala limpia.
  • Disponible en blanco, negro o azul para un mejor contraste de color que garantice la eliminación completa de las muestras.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Rango de temperatura -°10 C a +°70 C (14 °F a 158 °F).
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Las navecillas son poco profundas y cuentan con un fondo ancho y plano para evitar que se vuelquen.
  • Las esquinas redondeadas simplifican las transferencias.
  • En tres tamaños.
  • Paquete de 500
  • Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA.
  • Desechables.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Azul
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Cantidad 500 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -10 °C a +70 °C
Intervalo de temperatura (métrico) 14 °F a 158 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 x 46 x 8 mm
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 8 mm
Altura (imperial) 0,31 in