Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de cuadradas
Código de producto. 15758187 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
51 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15758187 51 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 15758187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80€
    34.37€ / paquete de 500
    Ahorro 4.43€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las naves de pesaje cuadradas son naves de poliestireno flexible que presentan superficies lisas.
  • Navecillas poco profundas, con fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Ideal para el pesaje de productos sólidos.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10C a + 70 °C (de -14F a + 158 °F)
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Grado alimentario de la FDA.
  • Pack de 500
  • Desechable
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 51 mL
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Policarbonato
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 90 x 90 x 7 mm
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 90 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 90 mm
Altura (métrico) 7 mm
Altura (imperial) 0,3 in