Learn More
Cole Parmer™ Navecillas de poliestireno cuadradas, blancas, 100/paquete
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Las esquinas redondeadas facilitan la transferencia de muestras.
- Desechable
- Placas de color blanco translúcido para aplicaciones tradicionales.
- El poliestireno translúcido de caucho soporta temperaturas de hasta 180°F, diseñado para flexionarse y facilitar el vertido.
- Biológicamente inerte, resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Para su uso con balanzas, analizadores de humedad de microondas, y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras.
- El fondo plano resiste al vuelco.
- Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Cantidad | 100/paq. |
| Temperatura que resiste (imperial) | 180 °F |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Mostrar más |