Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje de cuadradas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15505654 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
85 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15505654 85 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 15505654 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HS1421B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje cuadradas tienen esquinas redondeadas para facilitar el vertido.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura: De –10 a 70 °C
  • Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia
  • Grado alimentario de la FDA.
  • Desechables
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2,9 onzas.
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 85 ml
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Dimensiones (L x An) 85 x 85 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 x 85 mm, 85 x 85 x 24 mm
Longitud (imperial) 3,3 in
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 24 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Peso (métrico) 0,002 kg